Få mere at vide
Desmethyl Buprenorphine, Mikromol™
Artikelnummer. 18092300
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18092300 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18092300 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0120.030025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Desmethyl Buprenorphine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-O-Desmethyl Buprenorphine
CAS 130668-48-3
Analyt- eller komponentnavne 6-O-Desmethyl Buprenorphine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C28 H39 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (5alpha,7alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-7-[(1S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-ethenomorphinan-3,6-diol, 6,14-Ethenomorphinan-3,6-diol, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-7-(1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl)-, [5alpha,7alpha(S)]-, 6-O-Demethylbuprenorphine, (2S)-2-[17-(cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-3,6-dihydroxy-6alpha,14-ethano-14alpha-morphinan-7alpha-yl]-3,3-dimethylbutan-2-ol (6-O-desmethylbuprenorphine), Buprenorphine Imp. E (EP)
InChI formel InChI=1S/C28H39NO4/c1-24(2,3)25(4,31)19-14-26-9-10-28(19,32)23-27(26)11-12-29(15-16-5-6-16)20(26)13-17-7-8-18(30)22(33-23)21(17)27/h7-8,16,19-20,23,30-32H,5-6,9-15H2,1-4H3/t19-,20-,23-,25+,26-,27+,28?/m1/s1
SMIL CC(C)(C)[C@@](C)(O)[C@H]1C[C@]23CC[C@]1(O)[C@@H]4Oc5c(O)ccc6C[C@H]2N(CC7CC7)CC[C@@]34c56
Molekylvægt (g/mol) 453.61
Mængde 25 mg
Formel vægt 453.2879 g/mol