Få mere at vide
Desmethyl Buprenorphine, Mikromol™
Beskrivelse
Desmethyl Buprenorphine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-O-Desmethyl Buprenorphine |
| CAS | 130668-48-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-O-Desmethyl Buprenorphine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C28 H39 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (5alpha,7alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-7-[(1S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-ethenomorphinan-3,6-diol, 6,14-Ethenomorphinan-3,6-diol, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-7-(1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl)-, [5alpha,7alpha(S)]-, 6-O-Demethylbuprenorphine, (2S)-2-[17-(cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-3,6-dihydroxy-6alpha,14-ethano-14alpha-morphinan-7alpha-yl]-3,3-dimethylbutan-2-ol (6-O-desmethylbuprenorphine), Buprenorphine Imp. E (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C28H39NO4/c1-24(2,3)25(4,31)19-14-26-9-10-28(19,32)23-27(26)11-12-29(15-16-5-6-16)20(26)13-17-7-8-18(30)22(33-23)21(17)27/h7-8,16,19-20,23,30-32H,5-6,9-15H2,1-4H3/t19-,20-,23-,25+,26-,27+,28?/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)[C@@](C)(O)[C@H]1C[C@]23CC[C@]1(O)[C@@H]4Oc5c(O)ccc6C[C@H]2N(CC7CC7)CC[C@@]34c56 |
| Molekylvægt (g/mol) | 453.61 |
| Vis mere |