Få mere at vide
Desmethyl Bromethalin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethyl Bromethalin |
| CAS | 57729-86-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13 H5 Br3 F3 N3 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2,4-Dinitro-N-(2,4,6-tribromophenyl)-6-(trifluoromethyl)benzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H5Br3F3N3O4/c14-5-1-8(15)12(9(16)2-5)20-11-7(13(17,18)19)3-6(21(23)24)4-10(11)22(25)26/h1-4,20H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc(c(Nc2c(Br)cc(Br)cc2Br)c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,4-dinitro-N-(2,4,6-tribromophenyl)-6-(trifluoromethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 563.9 |
| Vis mere |