missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desmethyl Boc-Cyclobenzaprine, TRC

Artikelnummer. 30355306
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355306 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355306 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2915555MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desmethyl Boc-Cyclobenzaprine
CAS 1346604-04-3
Molekylær formel C24H27NO2
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H27NO2/c1-24(2,3)27-23(26)25(4)17-9-14-22-20-12-7-5-10-18(20)15-16-19-11-6-8-13-21(19)22/h5-8,10-16H,9,17H2,1-4H3
SMIL CN(CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl N-[3-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ylidene)propyl]-N-methylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 361.48
Formel vægt 361.2042
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.