Få mere at vide
Desmethylatomoxetin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30136622
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136622 10 mg
30133588 1 mg
18012440 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136622 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29082510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 881995-46-6
Molekylær formel C16H20ClNO
Molekylvægt (g/mol) 277.79
Synonym rac-N-Desmethyl Atomoxetine HCl
IUPAC navn 3-phenyl-3-(o-tolyloxy)propan-1-amin hydrochlorid
SMIL Cl.Cc1ccccc1O[C@H](CCN)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desmethyl Atomoxetine HCl
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-13-7-5-6-10-15(13)18-16(11-12-17)14-8-3-2-4-9-14;/h2-10,16H,11-12,17H2,1H3;1H
Formel vægt 277.12
Procent renhed >95%