Få mere at vide
Desmethyl Acridinium C2 NHS Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethyl Acridinium NHS Ester |
| CAS | 87198-87-6 |
| Molekylær formel | C27 H20 N2 O6 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H20N2O6/c30-23-14-15-24(31)29(23)35-25(32)16-11-17-9-12-18(13-10-17)34-27(33)26-19-5-1-3-7-21(19)28-22-8-4-2-6-20(22)26/h1-10,12-13H,11,14-16H2 |
| SMIL | O=C(CCc1ccc(OC(=O)c2c3ccccc3nc4ccccc24)cc1)ON5C(=O)CCC5=O |
| IUPAC navn | [4-[3-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy-3-oxopropyl]phenyl] acridine-9-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 468.46 |
| Formel vægt | 468.1321 |