missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desmethyl-6,8,10-triene Dutasteride, TRC

Artikelnummer. 30357553
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357553 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30357553 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2919601MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desmethyl-6,8,10-triene Dutasteride
CAS 952718-75-1
Molekylær formel C26H22F6N2O2
Mængde 1 mg
Synonym (6aS,7S,9aR)-N-[2,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]-2,5,6,6a,7,8,9,9a-octahydro-6a-methyl-2-oxo-1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, (6aS,7S,9aR)-N-(2,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)-6a-methyl-2-oxo-2,5,6,6a,7,8,9,9a-octahydro-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C26H22F6N2O2/c1-24-11-10-14-15(3-8-20-16(14)4-9-22(35)33-20)17(24)6-7-19(24)23(36)34-21-12-13(25(27,28)29)2-5-18(21)26(30,31)32/h2-5,8-9,12,17,19H,6-7,10-11H2,1H3,(H,33,35)(H,34,36)/t17-,19+,24-/m0/s1
SMIL C[C@]12CCc3c4C=CC(=O)Nc4ccc3[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)Nc5cc(ccc5C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn (1S,3aR,11aS)-N-[2,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-11a-methyl-7-oxo-2,3,3a,6,10,11-hexahydro-1H-indeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 508.46
Formel vægt 508.1585
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.