Få mere at vide
Desmethoxyyangonin, MedChemExpress
Beskrivelse
Desmethoxyyangonin is one of the six major kavalactones found in the Piper methysticum (kava) plant
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethoxyyangonin |
| CAS | 15345-89-8 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H12O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Demethoxyyangonin 5,6-Dehydrokavain |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (62.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | O=C1C=C(OC)C=C(/C=C/C2=CC=CC=C2)O1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.24 |
| Vis mere |