Få mere at vide
Desmethoxy Yangonin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethoxyyangonin |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3/b8-7+ |
| Formel vægt | 228.0786 |