Få mere at vide
Desmethoxy Iopromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-N-methyl-1,3-benzenedicarboxamide |
| CAS | 76350-28-2 |
| Molekylær formel | C17 H22 I3 N3 O7 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1,3-Benzenedicarboxamide, 5-(acetylamino)-N1,N3-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-N1-methyl-, 1,3-Benzenedicarboxamide, 5-(acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-N-methyl |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22I3N3O7/c1-7(26)22-15-13(19)10(16(29)21-3-8(27)5-24)12(18)11(14(15)20)17(30)23(2)4-9(28)6-25/h8-9,24-25,27-28H,3-6H2,1-2H3,(H,21,29)(H,22,26) |
| SMIL | CN(CC(O)CO)C(=O)c1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I |
| IUPAC navn | 5-acetamido-1-N,3-N-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-3-N-methylbenzene-1,3-dicarboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 761.09 |
| Formel vægt | 760.8592 |