missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desmethoxy Gatifloxacin Trifluoroacetic Acid Salt, TRC

Artikelnummer. 30354302
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354302 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354302 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29045025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desmethoxy Gatifloxacin Trifluoroacetic Acid Salt
CAS 1215348-50-7
Molekylær formel C18H20FN3O3 . C2HF3O2
Mængde 25 mg
Synonym 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Trifluoroacetic Acid Salt, AM 1121Trifluoroacetic Acid Salt, CNV 8912Trifluoroacetic Acid Salt, CNV 97100Trifluoroacetic Acid Salt, ITV 8912Trifluoroacetic Acid Salt
InChI formel InChI=1S/C18H20FN3O3.C2HF3O2/c1-10-8-21(5-4-20-10)16-7-15-12(6-14(16)19)17(23)13(18(24)25)9-22(15)11-2-3-11;3-2(4,5)1(6)7/h6-7,9-11,20H,2-5,8H2,1H3,(H,24,25);(H,6,7)
SMIL CC1CN(CCN1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4.OC(=O)C(F)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 459.4
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.