Få mere at vide
Deslorelin Acetate, TRC
Artikelnummer. 30138215
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138215 25 mg
30007467 5 mg
30006027 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138215 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29029025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1642579-30-3
Synonym Deslorelin acetate∣1-9-Luteinizing hormone-releasing factor (swine), 6-D-tryptophan-9-(N-ethyl-L-prolinamide)-, acetate (1:?)∣6-D-Tryptophan-9-(N-ethyl-L-prolinamide)-10-deglycinamide-luteinizing hormone-releasing factor (pig) acetate (salt)∣6-D-Trypto
Spezifikation
Renhed >95% (HPLC)
Format Neat
Molekylvægt (g/mol) 1342.5
Produkttype Metabolite
Mængde 25 mg
Forsendelsestilstand Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.