Få mere at vide
Deslorelin Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Format | Neat |
| Molekylvægt (g/mol) | 1342.5 |
| Produkttype | Metabolite |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |