Få mere at vide
Desloratadin, TRC
Artikelnummer. 30007877
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007877 100 mg
17960985 50 mg
17983985 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007877 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD290250100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100643-71-8
Molekylær formel C19 H19 Cl N2
Molekylvægt (g/mol) 310.82
Synonym 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-Chloro-11-(4-piperidylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Aerius, Allex, Azomyr, Clarinex, Delopedil, Descarboethoxyloratadine, Descarboethoxyloratidine, Desler, Desloratadine, Eurodesa, NSC 675447, Neoclarityn, Opulis, Sch 34117, Sedno
IUPAC navn 8-klor-11-piperidin-4-yliden-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin
SMIL Clc1ccc2C(=C3CCNCC3)c4ncccc4CCc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desloratadine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
Formel vægt 310.1237
Procent renhed >95%