Få mere at vide
Desloratadin N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30354597
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30354597 2.5 mg 2.5mg
1 options
Artikelnummer. 30354597 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2902602.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Desloratadine N-Oxide
CAS 169253-26-3
Molekylær formel C19 H19 Cl N2 O
Mængde 2.5 mg
Synonym 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-, 1-oxide, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine 1-oxide, Desloratadine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-11-22(23)19(14)18(17)13-7-9-21-10-8-13/h1-2,5-6,11-12,21H,3-4,7-10H2
SMIL [O-][n+]1cccc2CCc3cc(Cl)ccc3C(=C4CCNCC4)c12
IUPAC navn 8-chloro-1-oxido-11-piperidin-4-ylidene-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-1-ium
Molekylvægt (g/mol) 326.82
Formel vægt 326.1186