Få mere at vide
Desloratadin N-hydroxypiperidin, TRC
Artikelnummer. 30137866
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137866 50 mg
30133955 25 mg
30011225 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137866 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29026550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1193725-73-3
Molekylær formel C19 H19 Cl N2 O
Molekylvægt (g/mol) 326.82
Synonym 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-hydroxy-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidin-1-ol
IUPAC navn 8-chlor-11-(1-hydroxypiperidin-4-ylidene)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin
SMIL ON1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desloratadine N-Hydroxypiperidine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-21-19(14)18(17)13-7-10-22(23)11-8-13/h1-2,5-6,9,12,23H,3-4,7-8,10-11H2
Formel vægt 326.1186