Få mere at vide
Desloratadin N-Carboxylsyre Methylester, TRC
Artikelnummer. 17990655
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17990655 1 g
17944745 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17990655 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2902801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 165740-03-4
Molekylær formel C21 H21 Cl N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 368.86
Synonym Methyl 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate, 4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinecarboxylic Acid Methyl Ester, N-Methoxycarbonyl Desloratadine
IUPAC navn Methyl 4-(8-chlor-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-yliden)piperidin-1-carboxylat
SMIL COC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desloratadine N-Carboxylic Acid Methyl Ester
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H21ClN2O2/c1-26-21(25)24-11-8-14(9-12-24)19-18-7-6-17(22)13-16(18)5-4-15-3-2-10-23-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Formel vægt 368.1292