Få mere at vide
Desloratadine, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200096129
Encompass_Preferred
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. 16498356
Brand: Medchem Express HYB0539
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Desloratadine (Sch34117) is the orally active major metabolite of the nonsedating H1-antihistamine Loratadine. Desloratadine is a selective H1-receptor antagonist that has anti-allergic and anti-inflammatory activities.
Desloratadine (Sch34117) is the orally active major metabolite of the nonsedating H1-antihistamine Loratadine. Desloratadine is a selective H1-receptor antagonist that has anti-allergic and anti-inflammatory activities.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desloratadine
Fysisk form Solid
CAS 100643-71-8
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H19ClN2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Sch34117
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (80.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.16 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=CC=C2C(CCC3=CC=CN=C3/C2=C4CCNCC/4)=C1
Molekylvægt (g/mol) 310.82
Formel vægt 310.82
Procent renhed 99.98%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.