missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Desloratadine-d4 (piperidinylidene-3,3,5,5-d4), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desloratadine-D4 (piperidine-3,3,5,5-D4) |
| CAS | 2713301-38-1 |
| Molekylær formel | C19 D4 H15 Cl N2 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene-3,3,5,5-d4)-5 H-benzo[5,6 ]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Desloratadine-d4, Desloratadine-D4 (piperidine-3,3,5,5-D4), Desloratadine-d4 (piperidinylidene-3,3,5,5-d4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21 H,3-4,7-8,10-11H2/i7D2,8D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])CNCC([2 H])([2 H])C1=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24 |
| IUPAC navn | 13-chloro-2-(3,3,5,5-tetradeuteriopiperidin-4-ylidene)-4-azatricyclo[9.4.0.03,8 ]pentadeca-1(11),3(8),4,6,12,14-hexaene |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.8452 |
| Formel vægt | 314.1488 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?