Få mere at vide
Desloratadine-d1 N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desloratadine-d1 N-Oxide |
| CAS | 1794817-18-7 |
| Molekylær formel | C19H18DClN2O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-d 1-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-11-22(23)19(14)18(17)13-7-9-21-10-8-13/h1-2,5-6,11-12,21H,3-4,7-10H2/i11D |
| SMIL | [2H]c1ccc2CCc3cc(Cl)ccc3C(=C4CCNCC4)c2[n+]1[O-] |
| IUPAC navn | 8-chloro-2-deuterio-1-oxido-11-piperidin-4-ylidene-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[3,4-b]pyridin-1-ium |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.83 |
| Formel vægt | 327.1249 |