missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desloratadine Citric Amide, TRC

Artikelnummer. 30351729
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351729 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351729 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29025510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[2-[4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidin-1-yl]-2-oxoethyl]-2-hydroxybutanedioic Acid
CAS 1797131-43-1
Molekylær formel C25 H25 Cl N2 O6
Mængde 10 mg
Synonym Desloratadine Citric Amide, Butanedioic acid, 2-[2-[4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-2-hydroxy-, 2-[2-[4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidin-1-yl]-2-oxoethyl]-2-hydroxy
InChI formel InChI=1S/C25H25ClN2O6/c26-18-5-6-19-17(12-18)4-3-16-2-1-9-27-23(16)22(19)15-7-10-28(11-8-15)20(29)13-25(34,24(32)33)14-21(30)31/h1-2,5-6,9,12,34H,3-4,7-8,10-11,13-14H2,(H,30,31)(H,32,33)
SMIL OC(=O)CC(O)(CC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1)C(=O)O
IUPAC navn 2-[2-[4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidin-1-yl]-2-oxoethyl]-2-hydroxybutanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 484.929
Formel vægt 484.14
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.