Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Desloratadin
Artikelnummer. 16534224 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16534224 1 g
1 options
Artikelnummer. 16534224 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462920010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100643-71-8 | C19H19ClN2 | 310,83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desloratadine
CAS 100643-71-8
Smeltepunkt 150,0 °C
Molekylær formel C19H19ClN2
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: svagt opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, propylenglycol, DMSO
InChI nøgle JAUOIFJMECXRGI-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC1=CC=C2C(CCC3=CC=CN=C3C2=C2CCNCC2)=C1
IUPAC navn 13-chlor-2-(piperidin-4-yliden)-4-azatricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen
Molekylvægt (g/mol) 310.83
Formel vægt 310.82