Få mere at vide
SymLine™ Desktop og vægbeslag
Artikelnummer. p-7084244
Lukkestørrelse:
32 mm (OD) til overgevind GL 45
4 x UNF 1/4 in. 28 G og 2 x NPT 1/8 tommer.
6 x UNF 1/4 tomme, 1 x NPT 1/8 tomme
GL 45 (m), undergevind GL 25 (m)
Undergevind GL 25 (m) til Overgevind GL 45 (m)
Inkluderer:
Monter med Pad dia. 53 mm med tilslutningsgevind GL25 (m)
Monteres med monteringsflange til bagvægsboring på 34 til 45 mm
Montering med fittings til kapillarrør med en diameter på 2,3/3,2 mm og 1 x NPT 1/8 tomme Tilslutning på toppen, Rørforbindelse til (ID) dia. 6,4 til 9 mm, Pude dia. 53 mm, Tilslutning til rør (YD) 32 mm
Montering med monteringsflange, lang skaft til XL-tragt, to 90° Bøjninger
Montering til bordboring (OD) 35 mm med tæller
Produkttype:
Desktop Mount
Vægmontering
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17327419
Brand: SymLine™ 106601
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Påfyldningsenhederne er monteret på pladsbesparende måde i dit arbejdsområde. Fås som en speciel HPLC-forbindelse, til direkte tilslutning til dit affaldsrør.
  • Desktop mount kan integreres i næsten alle arbejdsområder
  • Uanset om det bruges sammen med et arbejdsbord eller et stinkskab, giver det altid en effektiv overførsel af flydende affald til tilsluttede affaldssystemer
  • Flad bordholder og HPLC affaldsopsamler i ét
  • Integrerede tilslutninger til kapillærer og rør gør det muligt for denne installation kun at rage lidt ud fra bordpladen
  • Med Rear Wall Mount bruger du den tilgængelige kapacitet i dit arbejdsområde til endnu mere plads til laboratorieprøver og eksperimentelle opsætninger
  • Du kan smide affald direkte i stinkskabet
Tekniske data
Lukkestørrelse GL 45 (m), undergevind GL 25 (m)
Inkluderer Montering med monteringsflange, lang skaft til XL-tragt, to 90° Bøjninger
Til brug med (applikation) Overførsel af væsker til tilsluttede affaldssystemer
Til brug med (udstyr) 3 x og 4 x opsamler, SafetyWasteCap, sikkerhedstragt og rørsystem
Materiale HDPE-EC
Produkttype Vægmontering