Få mere at vide
SymLine™ Desktop og vægbeslag
Artikelnummer. 17327419
Skift visning
Lukkestørrelse:
32 mm (OD) til overgevind GL 45
4 x UNF 1/4 in. 28 G og 2 x NPT 1/8 tommer.
6 x UNF 1/4 tomme, 1 x NPT 1/8 tomme
GL 45 (m), undergevind GL 25 (m)
Undergevind GL 25 (m) til Overgevind GL 45 (m)
Inkluderer:
Monter med Pad dia. 53 mm med tilslutningsgevind GL25 (m)
Monteres med monteringsflange til bagvægsboring på 34 til 45 mm
Montering med fittings til kapillarrør med en diameter på 2,3/3,2 mm og 1 x NPT 1/8 tomme Tilslutning på toppen, Rørforbindelse til (ID) dia. 6,4 til 9 mm, Pude dia. 53 mm, Tilslutning til rør (YD) 32 mm
Montering med monteringsflange, lang skaft til XL-tragt, to 90° Bøjninger
Montering til bordboring (OD) 35 mm med tæller
Produkttype:
Desktop Mount
Vægmontering
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Inkluderer Produkttype unitSize
17327419 GL 45 (m), undergevind GL 25 (m) Montering med monteringsflange, lang skaft til XL-tragt, to 90° Bøjninger Vægmontering -
10243090 32 mm (OD) til overgevind GL 45 Montering til bordboring (OD) 35 mm med tæller Desktop Mount Hver
15265134 6 x UNF 1/4 tomme, 1 x NPT 1/8 tomme Montering med fittings til kapillarrør med en diameter på 2,3/3,2 mm og 1 x NPT 1/8 tomme Tilslutning på toppen, Rørforbindelse til (ID) dia. 6,4 til 9 mm, Pude dia. 53 mm, Tilslutning til rør (YD) 32 mm Desktop Mount Hver
16313547 4 x UNF 1/4 in. 28 G og 2 x NPT 1/8 tommer. Monter med Pad dia. 53 mm med tilslutningsgevind GL25 (m) Desktop Mount -
15357439 GL 45 (m), undergevind GL 25 (m) Monteres med monteringsflange til bagvægsboring på 34 til 45 mm Vægmontering Hver
15846394 Undergevind GL 25 (m) til Overgevind GL 45 (m) Montering til bordboring (OD) 35 mm med tæller Desktop Mount Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17327419 Leverandør SymLine™ Leverandørnr. 106601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2745.00 DKK
    2529.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 215.71 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Påfyldningsenhederne er monteret på pladsbesparende måde i dit arbejdsområde. Fås som en speciel HPLC-forbindelse, til direkte tilslutning til dit affaldsrør.
  • Desktop mount kan integreres i næsten alle arbejdsområder
  • Uanset om det bruges sammen med et arbejdsbord eller et stinkskab, giver det altid en effektiv overførsel af flydende affald til tilsluttede affaldssystemer
  • Flad bordholder og HPLC affaldsopsamler i ét
  • Integrerede tilslutninger til kapillærer og rør gør det muligt for denne installation kun at rage lidt ud fra bordpladen
  • Med Rear Wall Mount bruger du den tilgængelige kapacitet i dit arbejdsområde til endnu mere plads til laboratorieprøver og eksperimentelle opsætninger
  • Du kan smide affald direkte i stinkskabet
Tekniske data
Lukkestørrelse GL 45 (m), undergevind GL 25 (m)
Inkluderer Montering med monteringsflange, lang skaft til XL-tragt, to 90° Bøjninger
Til brug med (applikation) Overførsel af væsker til tilsluttede affaldssystemer
Til brug med (udstyr) 3 x og 4 x opsamler, SafetyWasteCap, sikkerhedstragt og rørsystem
Materiale HDPE-EC
Produkttype Vægmontering