Få mere at vide
SymLine™ Desktop og vægbeslag
Beskrivelse
- Desktop mount kan integreres i næsten alle arbejdsområder
- Uanset om det bruges sammen med et arbejdsbord eller et stinkskab, giver det altid en effektiv overførsel af flydende affald til tilsluttede affaldssystemer
- Flad bordholder og HPLC affaldsopsamler i ét
- Integrerede tilslutninger til kapillærer og rør gør det muligt for denne installation kun at rage lidt ud fra bordpladen
- Med Rear Wall Mount bruger du den tilgængelige kapacitet i dit arbejdsområde til endnu mere plads til laboratorieprøver og eksperimentelle opsætninger
- Du kan smide affald direkte i stinkskabet
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 4 x UNF 1/4 in. 28 G og 2 x NPT 1/8 tommer. |
| Inkluderer | Monter med Pad dia. 53 mm med tilslutningsgevind GL25 (m) |
| Til brug med (applikation) | Overførsel af væsker til tilsluttede affaldssystemer |
| Til brug med (udstyr) | 3 x og 4 x opsamler, SafetyWasteCap, sikkerhedstragt og rørsystem |
| Materiale | HDPE-EC |
| Produkttype | Desktop Mount |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?