Få mere at vide
SymLine™ Desktop og vægbeslag
Beskrivelse
- Desktop mount kan integreres i næsten alle arbejdsområder
- Uanset om det bruges sammen med et arbejdsbord eller et stinkskab, giver det altid en effektiv overførsel af flydende affald til tilsluttede affaldssystemer
- Flad bordholder og HPLC affaldsopsamler i ét
- Integrerede tilslutninger til kapillærer og rør gør det muligt for denne installation kun at rage lidt ud fra bordpladen
- Med Rear Wall Mount bruger du den tilgængelige kapacitet i dit arbejdsområde til endnu mere plads til laboratorieprøver og eksperimentelle opsætninger
- Du kan smide affald direkte i stinkskabet
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 32 mm (OD) til overgevind GL 45 |
| Inkluderer | Montering til bordboring (OD) 35 mm med tæller |
| Til brug med (applikation) | Overførsel af væsker til tilsluttede affaldssystemer |
| Til brug med (udstyr) | 3 x og 4 x opsamler, SafetyWasteCap, sikkerhedstragt og rørsystem |
| Materiale | HDPE-EC |
| Produkttype | Desktop Mount |