Få mere at vide
SymLine Bordforskruning til bordmontering
Artikelnummer. 10150040
Skift visning
Lukkestørrelse:
G 1/2 tommer. ID (f), 33,5 mm OD på GL 45 (m)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10150040 G 1/2 tommer. ID (f), 33,5 mm OD på GL 45 (m) Hver
1 options
Artikelnummer. 10150040 Leverandør SymLine Leverandørnr. 106400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00 DKK
    898.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 171.63 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Desktopmonteringstilbehør med G 1/2 tommer. ID (f), 33,5 mm OD på GL 45 (m)
SymLine er det intelligente, modulære indsamlingssystem til flydende affald. Den integreres perfekt i dit laboratorieudstyr. Den er specielt udviklet til kravene i analyselaboratoriet.
Specifications
Lukkestørrelse G 1/2 tommer. ID (f), 33,5 mm OD på GL 45 (m)
Oversigt Desktopmonteringstilbehør med G 1/2 tommer. ID (f), 33,5 mm OD på GL 45 (m), PE-HD elektrostatisk ledende inkl. pakning og lås n μt
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Overførsel af væsker til tilsluttede affaldssystemer
Til brug med (udstyr) Kan kombineres med 3 x og 4 x opsamler, SafetyWasteCap, sikkerhedstragt og rørsystem
Materiale HDPE
Produkttype Desktop Mount