missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Desisobutyl-n-butyl Bortezomib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desisobutyl-n-butyl Bortezomib |
| CAS | 1104011-35-9 |
| Molekylær formel | C19H25BN4O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | B-[(1R)-1-[[(2S)-1-Oxo-3-phenyl-2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]propyl]amino]pentyl]boronic Acid, Bortezomib N-Pentyl Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25BN4O4/c1-2-3-9-17(20(27)28)24-18(25)15(12-14-7-5-4-6-8-14)23-19(26)16-13-21-10-11-22-16/h4-8,10-11,13,15,17,27-28H,2-3,9,12H2,1H3,(H,23,26)(H,24,25)/t15-,17-/m0/s1 |
| SMIL | B([C@H](CCCC)NC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)C2=NC=CN=C2)(O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.24 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?