Få mere at vide
Desisobutyl Febuxostat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desisobutyl Febuxostat |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8N2O3S/c1-6-10(12(16)17)18-11(14-6)7-2-3-9(15)8(4-7)5-13/h2-4,15H,1H3,(H,16,17) |
| Formel vægt | 260.0256 |