Få mere at vide
Desipramin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30136814
Skift visning
Mængde:
5 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136814 100 mg
30132601 1 g
18084030 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136814 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD290050100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-28-6
Molekylær formel C18 H22 N2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 302.84
Synonym Desipramine Hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Imipramine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 5H-Dibenz[b,f]azepine, 10,11-dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N-methyl-, monohydrochloride (9CI), 10,11-Dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-5H-dibenz[b,f]azepine monohydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propyl]-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, DMI hydrochloride, Demethylimipramine hydrochloride, Desimipramine-hydrochloride, Desipramine monohydrochloride, Desmethylimipramine chloride, Desmethylimipramine monohydrochloride, Desmethylimipramine-hydrochloride, EX 4355, G 35020, GMI, JB 8181, N-(γ-Methylaminopropyl)iminodibenzyl hydrochloride, NSC 114901, Norpramin, Nortrimil, Pertofran, Pertofrane, RMI 9384A
IUPAC navn 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N-methylpropan-1-amin; hydrochlorid
SMIL Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desipramine Hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H
Formel vægt 302.155