Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Desipramine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18792484
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18792484 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18792484 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3067/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 DKK
    1004.85 DKK / 50mg
    Spare 60.15 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Selective inhibitor of noradrenalin transporters
Tricyclic antidepressant that is a selective inhibitor of noradrenalin transporters (Ki values are 4, 61 and 78720 nM for NET, SERT and DAT transporters respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desipramine hydrochloride
CAS 58-28-6
Mængde 50 mg
Molekylær formel C18H23ClN2
Formel vægt 302.84
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 302.846