Få mere at vide
Desipramine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422266
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16422266 500 mg
16418716 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16422266 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1272
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Desipramine hydrochloride is an inhibitor of norepinephrine transporter (NET), 5-HT transporter (SERT) and dopamine transporter (DAT) with Kis of 4, 61 and 78,720 nM, respectively.
Desipramine hydrochloride is an inhibitor of norepinephrine transporter (NET), 5-HT transporter (SERT) and dopamine transporter (DAT) with Kis of 4, 61 and 78,720 nM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desipramine hydrochloride
CAS 58-28-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H23ClN2
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (330.21 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (330.21 mM; Need ultrasonic)
SMIL CNCCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 302.84
Formel vægt 302.84
Procent renhed 99.64%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death