Få mere at vide
Desipramine.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30462560
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462560 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462560 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMDSP1093HC10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Desipramin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desipramine Hydrochloride
CAS 58-28-6
Analyt- eller komponentnavne Desipramine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H22 N2 . Cl H
Synonym Imipramine Hydrochloride Imp. A (EP), Imipramine Imp. A (EP), Desipramine Hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5 H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Imipramine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC navn 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1] benzazepin-11-yl)-N-methylpropan-1-amin; hydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 302.84
Mængde 10 mg
Formel vægt 302,155 g/mol