Få mere at vide
Desipramin-d3, TRC
Artikelnummer. 30362273
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30362273 25 mg -
30356818 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30362273 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29005325MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65100-49-4
Molekylær formel C18 2H3 H20 N3
Molekylvægt (g/mol) 284.41
Synonym Desipramine D3
IUPAC navn N,N-dimethyl-3-(2,3,4-trideuterio-5,6-dihydrobenzo[b][1,4]benzodiazepin-11-yl)propan-1-amin
SMIL [2H]c1cc2N(CCCN(C)C)c3ccccc3CNc2c([2H])c1[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desipramine Methyl-d3
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H23N3/c1-20(2)12-7-13-21-17-10-5-3-8-15(17)14-19-16-9-4-6-11-18(16)21/h3-6,8-11,19H,7,12-14H2,1-2H3/i4D,6D,9D
Formel vægt 284.208
Procent renhed >95%