Få mere at vide
Desipramine-D3 Hydrochloride 0.1 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desipramine-D3 hydrochloride |
| CAS | 1435934-62-5 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Molekylær formel | C18 2H3 H19 N2 . Cl H |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Desipramine-D3 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H/i1D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])NCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.86 |
| Vis mere |