Få mere at vide
Desipramin-2,4,6,8-d4 hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30357498
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30357498 1 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30357498 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2900521MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desipramine-2,4,6,8-d4 Hydrochloride
CAS 61361-34-0
Molekylær formel C18 2H4 H18 N2 . Cl H
Mængde 1 mg
Synonym 5H-Dibenz[b,f]azepine-2,4,6,8-d4-5-propanamine, 10,11-dihydro-N-methyl-, monohydrochloride (9CI), Desipramine-2,4,6,8-D4 Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H/i2D,3D,9D,10D;
SMIL Cl.[2H]c1cc([2H])c2N(CCCNC)c3c([2H])cc([2H])cc3CCc2c1
IUPAC navn N-methyl-3-(1,3,8,10-tetradeuterio-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)propan-1-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 306.87
Formel vægt 306.1801