missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desidustat, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200100373
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16494856

Brand: Medchem Express HY103227

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Desidustat is an inhibitor of HIF hydroxylase extracted from patent WO 2014102818 A1, compound example 2.

Desidustat is an inhibitor of HIF hydroxylase extracted from patent WO 2014102818 A1, compound example 2.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desidustat
Fysisk form Solid
CAS 1616690-16-4
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H16N2O6
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (30.09 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CNC(C1=C(O)C2=C(N(OCC3CC3)C1=O)C=CC=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 332.31
Formel vægt 332.31
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.