Få mere at vide
Desidustat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494856
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16494856 100 mg -
16483808 10 mg -
16460187 50 mg 50mg
16446537 5 mg -
16400999 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494856 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103227
MedChemExpress Desidustat is an inhibitor of HIF hydroxylase extracted from patent WO 2014102818 A1, compound example 2.
Desidustat is an inhibitor of HIF hydroxylase extracted from patent WO 2014102818 A1, compound example 2.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desidustat
Fysisk form Solid
CAS 1616690-16-4
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H16N2O6
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (30.09 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CNC(C1=C(O)C2=C(N(OCC3CC3)C1=O)C=CC=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 332.31
Formel vægt 332.31
Procent renhed 98.0%