Få mere at vide
Fisherbrand™ Eksikkatorer med nz 24/29 og ventil
Artikelnummer. p-7083529 Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
177 mm
247 mm
300 mm
349 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15594635
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af SIMAX 3.3 borosilikatglas. Fisherbrand Eksikkatorer med nz 24/29 og ventil designet til forskellige vakuumopgaver.
  • Fremstillet af SIMAX 3.3 borosilikatglas
  • Designet til forskellige vakuumarbejde
  • Anvendes til udtørring af prøver, opbevaring af materialer, der er følsomme over for fugt
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 13 130, DIN 12 491
Materiale Simax Borosilikatglas 3.3
Produkttype Eksikkatorer
Inkluderer nz 24/29 og ventil
Højde (metrisk) 349 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 239 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 320 mm