Få mere at vide
Fisherbrand™ Eksikkatorer med nz 24/29 og ventil
Artikelnummer. 15544635 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
177 mm
247 mm
300 mm
349 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
15544635 300 mm 192 mm Hver
15594635 349 mm 239 mm -
15594625 247 mm 143 mm Hver
15544625 177 mm 94 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15544635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2405.00 DKK
    2025.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 379.31 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af SIMAX 3.3 borosilikatglas. Fisherbrand Eksikkatorer med nz 24/29 og ventil designet til forskellige vakuumopgaver.
  • Fremstillet af SIMAX 3.3 borosilikatglas
  • Designet til forskellige vakuumarbejde
  • Anvendes til udtørring af prøver, opbevaring af materialer, der er følsomme over for fugt
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 13 130, DIN 12 491
Materiale Simax Borosilikatglas 3.3
Produkttype Eksikkatorer
Inkluderer nz 24/29 og ventil
Højde (metrisk) 300 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 192 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 270 mm