Få mere at vide
BRAND™ Tætningsring til Dessicator
Shop alle Brand produkter
Oversigt:
Nominel størrelse 200 mm
Nominel størrelse 250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- CR konstruktion
- Til brug med Dessicatorer
Tekniske data
Tekniske data
| nr. pr. pakke | 1 |
| Produkttype | Eksikkator tætningsring |
| Oversigt | Nominel størrelse 200 mm |
| Materiale | Kloroprengummi |
| Til brug med (udstyr) | Til ekssikkatorer |