Få mere at vide
BRAND™ Eksikkator af borosilikatglas
Artikelnummer. 10589341 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
355 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10589341 355 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10589341 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 65043
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Besat bundring overflade forbedrer stabiliteten og hjælper med at forhindre revner. Udskifteligt låg medfølger.
  • Borosilikatglaskonstruktion
  • Overholder DIN 12491
  • Præcis slebet flade flanger
  • Bundring overflade besat for at forbedre stabiliteten og hjælpe med at forhindre revner
  • Udskifteligt låg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12491
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Eksikkator
Inkluderer Knop låg
Højde (metrisk) 355 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 250 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 320 mm