Få mere at vide
BRAND™ Eksikkator med knoplåg
Artikelnummer. p-7164777 Shop alle Brand produkter
Størrelse:
150 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10728051
Brand: BRAND™ 65031
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eksikkator med knoplåg inkluderer en bundring med nitter for forbedret stabilitet.
  • Borosilikatglas 3.3
  • DIN 12491
  • Præcis slebet flade flanger
  • Bundring overflade besat for at forbedre stabiliteten og hjælpe med at forhindre revner
  • Udskifteligt låg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas 3.3
Produkttype Eksikkator
Inkluderer Knop låg
Størrelse 150 mm
Højde (metrisk) 25.2 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 215 mm