Description
- Borosilikatglas 3.3
- DIN 12491
- Præcis slebet flade flanger
- Bundring overflade besat for at forbedre stabiliteten og hjælpe med at forhindre revner
- Udskifteligt låg
Specifications
Specifications
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Produkttype | Eksikkator |
| Inkluderer | Knop låg |
| Størrelse | 150 mm |
| Højde (metrisk) | 25.2 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 215 mm |