Beskrivelse
- Borosilikatglas 3.3
- DIN 12491
- Præcis slebet flade flanger
- Bundring overflade besat for at forbedre stabiliteten og hjælpe med at forhindre revner
- Udskifteligt låg
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Produkttype | Eksikkator |
| Inkluderer | Knop låg |
| Størrelse | 200 mm |
| Højde (metrisk) | 30.9 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 270 mm |