Få mere at vide
Fisherbrand™ Eksikkator med glasknop
Artikelnummer. p-7083444 Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
191 mm
261 mm
311 mm
363 mm
438 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15584635
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Simax 3.3 borosilikatglas. Fisherbrand Eksikkator med glasknap er designet til forskellige vakuumarbejde.
  • Fremstillet af SIMAX 3.3 borosilikatglas
  • Designet til forskellige vakuumarbejde
  • Anvendes til udtørring af prøver, opbevaring af materialer, der er følsomme over for fugt
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 13 130, DIN 12 491
Materiale Simax Borosilikatglas 3.3
Produkttype Eksikkator
Inkluderer Glasknop
Højde (metrisk) 363 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 239 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 320 mm