Få mere at vide
Fisherbrand™ Eksikkator med glasknop
Artikelnummer. 15584625 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
191 mm
261 mm
311 mm
363 mm
438 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
15584625 261 mm 143 mm 215 mm Hver
15584635 363 mm 239 mm 320 mm Hver
15534645 438 mm 285 mm 380 mm Hver
15534635 311 mm 192 mm 270 mm Hver
15534625 191 mm 94 mm 153 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15584625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00 DKK
    980.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 159.97 DKK
    14% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Simax 3.3 borosilikatglas. Fisherbrand Eksikkator med glasknap er designet til forskellige vakuumarbejde.
  • Fremstillet af SIMAX 3.3 borosilikatglas
  • Designet til forskellige vakuumarbejde
  • Anvendes til udtørring af prøver, opbevaring af materialer, der er følsomme over for fugt
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 13 130, DIN 12 491
Materiale Simax Borosilikatglas 3.3
Produkttype Eksikkator
Inkluderer Glasknop
Højde (metrisk) 261 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 143 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 215 mm