missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Deshydroxymethyl Losartan Trifluoroacetic Acid Salt, TRC

Artikelnummer. 30366728
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366728 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30366728 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2900205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Deshydroxymethyl Losartan Trifluoroacetic Acid Salt
CAS 1215727-33-5
Molekylær formel C21 H21 Cl N6 . C2 H F3 O2
Mængde 5 mg
Synonym Losartan Impurity C
InChI formel InChI=1S/C21H21ClN6.C2HF3O2/c1-2-3-8-20-23-19(22)14-28(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)21-24-26-27-25-21;3-2(4,5)1(6)7/h4-7,9-12,14H,2-3,8,13H2,1H3,(H,24,25,26,27);(H,6,7)
SMIL CCCCc1nc(Cl)cn1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nn[nH]n4.OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn 5-[2-[4-[(2-butyl-4-chloro-imidazol-1-yl)methyl]phenyl]phenyl]-2H-tetrazole;2,2,2-trifluoroacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 506.91
Formel vægt 506.1445
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.