Få mere at vide
Desfuroyl Ceftiofur Dimer (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desfuroyl Ceftiofur Dimer |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H28N10O10S6/c1-47-35-13(11-7-51-27(29)31-11)19(39)33-15-21(41)37-17(25(43)44)9(3-49-23(15)37)5-53-54-6-10-4-50-24-16(22(42)38(24)18(10)26(45)46)34-20(40)14(36-48-2)12-8-52-28(30)32-12/h7-8,15-16,23-24H,3-6H2,1-2H3,(H2,29,31)(H2,30,32)(H,33,39)(H,34,40)(H,43,44)(H,45,46)/b35-13-,36-14-/t15-,16-,23-,24-/m1/s1 |
| Formel vægt | 856.0314 |