Få mere at vide
Desfuroyl Ceftiofur Cysteine Disulfide (Contain 5% Ceftiofur) (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desfuroyl Ceftiofur Cysteine Disulfide |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N6O7S4/c1-30-22-9(8-5-32-17(19)20-8)12(24)21-10-13(25)23-11(16(28)29)6(2-31-14(10)23)3-33-34-4-7(18)15(26)27/h5,7,10,14H,2-4,18H2,1H3,(H2,19,20)(H,21,24)(H,26,27)(H,28,29)/b22-9+/t7-,10+,14+/m0/s1 |