Få mere at vide
Desfuroyl Ceftiofur (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desfuroyl Ceftiofur |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N5O5S3/c1-24-18-7(6-4-27-14(15)16-6)10(20)17-8-11(21)19-9(13(22)23)5(2-25)3-26-12(8)19/h4,8,12,25H,2-3H2,1H3,(H2,15,16)(H,17,20)(H,22,23)/b18-7-/t8-,12-/m1/s1 |
| Formel vægt | 429.0235 |